Learn More
Didanosina EP Impureza A (Azatioprina EP Impureza F), Mikromol™
Descripción
Impureza A de didanosina EP (impureza F de azatioprina EP)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hypoxanthine |
| CAS | 68-94-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Hypoxanthine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C5 H4 N4 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1,7-Dihydro-6H-purin-6-one (Hypoxanthine), 1,7-Dihydro-6H-purin-6-one, Hypoxanthine, Didanosine Related Compound A (USP), Didanosine Imp. A (Ph. Int.), Didanosine Imp. A (EP), Didanosine Related Compound A, Azathioprine Impurity F, Didanosine Impurity A, Mercaptopurine Impurity A, Mercaptopurine Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H4N4O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10) |
| SMILES | O=C1NC=Nc2[nH]cnc12 |
| Nombre IUPAC | 1,9-dihidropurin-6-ona |
| Mostrar más |