Learn More
Tocris Bioscience™ DiD perchlorate
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18724719
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
18724719 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 18724719 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 5702/25
Lipophilic fluorescent reagent; shown to stain HSCs
DiD perchlorate is a lipophilic fluorescent reagent; labels membranes and other hydrophobic structures. Shown to stain HSCs. Excitation/emission λ 644/665 nm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[5-(1,3-Dihydro-3,3-dimethyl-1-octadecyl-2H-indol-2-ylidene)-1,3-pentadien-1-yl]-3,3-dimethyl-1-octadecyl-3H-indolium perchlorate
CAS 127274-91-3
Cantidad 25 mg
Objetivo Fluorescent Lipids Probes and Cell Membrane Stains
Fórmula molecular C61H99ClN2O4
Formula Weight (peso de la fórmula) 959.9
Pureza >95%