Learn More
Diciclopropilmetanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11391407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11391407 1 g 1 g
11301417 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11391407 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01816.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14300-33-5 | C7H12O | 112.17 g/mol
Dicyclopropylmethanol is used as protecting group reagent for carboxylic acids; the formed esters are very mildly and selectively cleaved.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El diciclopropilmetanol se utiliza como reactivo de grupo de protección para los ácidos carboxílicos; los ésteres formados se escinden de manera muy suave y selectiva.
Solubilidad
Poco soluble en agua.
Notas
Almacenar a una temperatura de 2a 8 °C. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14300-33-5
Fórmula molecular C7H12O
Peso molecular (g/mol) 112.17
Número MDL MFCD00019249
Clave InChI PIXLZMHERIHLJL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dicyclopropyl carbinol, dicyclopropylmethyl alcohol, dicyclopropylmethan-1-ol, cyclopropanemethanol, a-cyclopropyl, cyclopropanemethanol, .alpha.-cyclopropyl, dicyclopropyl-methanol, acmc-20ala1, alpha-cyclopropylcyclopropanemethanol
PubChem CID 84336
Nombre IUPAC diciclopropilmetanol
SMILES OC(C1CC1)C1CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dicyclopropylmethanol
Punto de ebullición 99°C to 100°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.465
Cantidad 1 g
Beilstein 2203215
Información de solubilidad Sparingly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.17
Porcentaje de pureza 97%