Learn More
Acrilato de diciclopentanilmetilo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15482737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15482737 100 g 100 g
15462737 5 g 5 g
15472737 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15482737 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 046652.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 93962-84-6 | C14H20O2 | 220.312 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93962-84-6
Fórmula molecular C14H20O2
Peso molecular (g/mol) 220.312
Número MDL MFCD22380704
Clave InChI PMPNHSZLJPXGCD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo octahydro-4,7-methano-1h-indenyl methyl acrylate, acmc-20mslm, tricyclo 5.2.1.0 2 ,? decan-3-ylmethyl prop-2-enoate
PubChem CID 22051805
SMILES C=CC(=O)OCC1CCC2C1C3CCC2C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dicyclopentanylmethyl acrylate
Color Amarillo
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.31
Forma física Líquido