Learn More
Disulfuro de diciclopentametilentiuram, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dicyclopentamethylenethiuram Disulfide |
| CAS | 94-37-1 |
| Fórmula molecular | C12H20N2S4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Piperidine-1-carbothioic dithioperoxyanhydride, 1,1’-Dithiobis[1-(1-piperidinyl)-methanethione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H20N2S4/c15-11(13-7-3-1-4-8-13)17-18-12(16)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H2 |
| SMILES | S=C(SSC(=S)N1CCCCC1)N2CCCCC2 |
| Nombre IUPAC | piperidina-1-carbotioilsulfanil piperidina-1-carboditioato |
| Peso molecular (g/mol) | 320.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 320.0509 |