Learn More
Dibromuro de diciclohexiltina, Thermo Scientific™
Código de producto. 11365039
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11365039 1 g 1 g
11375039 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11365039 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 087800.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2954-94-1
Fórmula molecular C12H22Br2Sn
Peso molecular (g/mol) 444.826
Número MDL MFCD00015370
Clave InChI RHFTTZVNBAHQBF-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo dicyclohexyltin dibromide, stannane, dibromodicyclohexyl, dibromo dicyclohexyl stannane, dicyclohexyltindibromide, stannane,dibromodicyclohexyl
PubChem CID 97477
Nombre IUPAC dibromo(diciclohexil)estanano
SMILES C1CCC(CC1)[Sn](C2CCCCC2)(Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dicyclohexyltin dibromide
Punto de fusión 58°C to 64°C
Color Blanco
Punto de ebullición ∼150°C (0.3mmHg)
Cantidad 1 g
Número UN UN3146
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 444.82
Forma física cristalino/a/s