Learn More
Diciclohexilfenilfosfina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10528892
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
6476-37-5
C18H27P
274.39
MFCD00003854
VPLLTGLLUHLIHA-UHFFFAOYSA-N
dicyclohexylphenylphosphine, dicyclohexyl phenyl phosphine, phosphine, dicyclohexylphenyl, phenyldicyclohexylphosphine, phenylphosphinodicyclohexane, dicyclohexyl phenyl phosphane, pphcy2, acmc-1bey7, dicyclohexyl-phenyl-phosphane
80970
diciclohexil(fenil)fosfano
C1CCC(CC1)P(C1CCCCC1)C1=CC=CC=C1
6476-37-5
C18H27P
274.39
MFCD00003854
VPLLTGLLUHLIHA-UHFFFAOYSA-N
dicyclohexylphenylphosphine, dicyclohexyl phenyl phosphine, phosphine, dicyclohexylphenyl, phenyldicyclohexylphosphine, phenylphosphinodicyclohexane, dicyclohexyl phenyl phosphane, pphcy2, acmc-1bey7, dicyclohexyl-phenyl-phosphane
80970
diciclohexil(fenil)fosfano
C1CCC(CC1)P(C1CCCCC1)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Dicyclohexylphenylphosphine
Punto de fusión 54.0°C to 57.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.38
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dicyclohexylphenylphosphine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.