Learn More
Diciclohexiloxostanano, TRC
Código de producto. 30133583
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133583 1 g 1 g
30006735 100 mg 100 miligramos
30005713 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133583 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4402601G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22771-17-1
Fórmula molecular C12H22OSn
Peso molecular (g/mol) 301.01
Sinónimo Dicyclohexyltin Oxide, NSC 99148
SMILES O=[Sn](C1CCCCC1)C2CCCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dicyclohexyloxostannane
Cantidad 1 g