Learn More
Diciclohexilmetanol, TRC
Código de producto. 30010750
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010750 500 mg 500 miligramos
30004536 100 mg 100 miligramos
30004365 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010750 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD435633500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4453-82-1
Fórmula molecular C13H24O
Peso molecular (g/mol) 196.32
Sinónimo Dicycloverine Impurity 7
SMILES OC(C1CCCCC1)C2CCCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dicyclohexylmethanol
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H24O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-14H,1-10H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.1827
Porcentaje de pureza >95%