Learn More
Diciclohexilmetanol, 98 %
Código de producto. 11450611
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11450611 25 g 25 g
11430611 1 g 1 g
11440611 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11450611 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20099.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4453-82-1
Fórmula molecular C13H24O
Peso molecular (g/mol) 196.334
Número MDL MFCD00001474
Clave InChI DEFUSPNGFCCTEU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dicyclohexylcarbinol, dicyclohexyl-methanol, alpha-cyclohexylcyclohexanemethanol, cyclohexanemethanol, .alpha.-cyclohexyl, dicyclohexylmethan-1-ol, acmc-1ajfr, dicyclohexylmethanol, cyclohexanemethanol, alpha-cyclohexyl
PubChem CID 78197
Nombre IUPAC Diciclohexilmetanol
SMILES C1CCC(CC1)C(C2CCCCC2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dicyclohexylmethanol
Punto de fusión 58°C to 64°C
Punto de ebullición 153°C to 155°C (12 mmHg)
Cantidad 25 g
Beilstein 1926669
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.33
Porcentaje de pureza 98%