Learn More
Diciclohexilmetano-4,4'-diisociato (mezcla de isómeros), >90%, TRC
Código de producto. 30009795
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009795 50 g 50 g
30010577 10 g 10 g
18033250 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009795 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43928550G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5124-30-1
Fórmula molecular C15 H22 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 262.35
Sinónimo 4,4'-Methylenebis(cyclohexyl isocyanate), 4,4'-Diisocyanatodicyclohexylmethane
Nombre IUPAC 1-isocianato-4-[(4-isocianatociclohexil)metil]ciclohexano
SMILES O=C=NC1CCC(CC2CCC(CC2)N=C=O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dicyclohexylmethane-4,4'-diisocyanate
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22N2O2/c18-10-16-14-5-1-12(2-6-14)9-13-3-7-15(8-4-13)17-11-19/h12-15H,1-9H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.1681