Learn More
Diciclohexilamina, TRC
Código de producto. 30383809
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30383809 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30383809 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4383005G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dicyclohexylamine
CAS 101-83-7
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C12 H23 N
Cantidad 5 g
Sinónimo Dicyclohexylamine (8CI), N-Cyclohexylcyclohexanamine, Aminodicyclohexane, Bis(cyclohexyl)amine, D-CHA-T, Dodecahydrodiphenylamine, N,N-Dicyclohexylamine, NSC 3399
Fórmula InChI InChI=1S/C12H23N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h11-13H,1-10H2
SMILES C1CCC(CC1)NC2CCCCC2
Nombre IUPAC N-ciclohexilciclohexanamina
Peso molecular (g/mol) 181.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.183
Porcentaje de pureza >95