Learn More
Diciclohexilamina, 99+%
Código de producto. 10532174 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ML
2.50 litro
5 ML
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10532174 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
10174390 5 mL Frasco de vidrio 5 ML
10721271 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10636012 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10532174 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 181051000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.60€
    20.65€ / 100 ml
    Ahorro 2.95€
    12% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 101-83-7 | C12H23N | 181,32 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101-83-7
Fórmula molecular C12H23N
Peso molecular (g/mol) 181.32
Número MDL MFCD00011658
Clave InChI XBPCUCUWBYBCDP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dicyclohexylamine, dcha, dicha, cyclohexanamine, n-cyclohexyl, n,n-dicyclohexylamine, dodecahydrodiphenylamine, dicyklohexylamin, n,n-diclohexylamine, n-cyclohexyl-cyclohexylamine, dicyklohexylamin czech
PubChem CID 7582
ChEBI CHEBI:34694
Nombre IUPAC N-ciclohexilciclohexanamina
SMILES C1CCC(CC1)NC1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dicyclohexylamine
Punto de fusión -2.0°C
Color Blanco
Densidad 0.9100g/mL
Punto de ebullición 256.0°C
Temperatura de inflamación 103°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H11)2NH
Índice de refracción 1.4832 to 1.4852
Cantidad 100 mL
Beilstein 12,6
Fieser 01,231
Índice Merck 15,3106
Gravedad específica 0.91
Información de solubilidad Solubility in water: 0.8g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Viscosidad 7.4 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.32
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dicyclohexylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación