Learn More
Dicyclohexylamine, ≥99.5% (GC), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15635130 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15635130 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
15645130 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15635130 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 36620100ML
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
para la determinación titrimétrica de isocianatos,≥99,5 % (GC)
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101-83-7
Fórmula molecular C12H23N
Peso molecular (g/mol) 181.32
Número MDL MFCD00011658
Clave InChI XBPCUCUWBYBCDP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dicyclohexylamine, dcha, dicha, cyclohexanamine, n-cyclohexyl, n,n-dicyclohexylamine, dodecahydrodiphenylamine, dicyklohexylamin, n,n-diclohexylamine, n-cyclohexyl-cyclohexylamine, dicyklohexylamin czech
PubChem CID 7582
ChEBI CHEBI:34694
Nombre IUPAC N-ciclohexilciclohexanamina
SMILES C1CCC(CC1)NC1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dicyclohexylamine
Punto de fusión -2°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.912g/mL at 20°C
Punto de ebullición 117°C to 120°C
Temperatura de inflamación 96°C (204.8°F)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H11)2NH
Índice de refracción n20/D 1.484
Cantidad 100 mL
Número UN UN2565
Beilstein 605923
Densidad del vapor 6 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.32g/mol
Presión de vapor 12mmHg (37.7°C)
Porcentaje de pureza ≥99.5% (GC)