Learn More
Diciclohexilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11437607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11437607 500 mL 500 ml
11364509 100 mL 100 ml
11447607 2500 mL 2500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11437607 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15671.AP
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 101-83-7 | C12H23N | 181.32 g/mol
Dicyclohexylamine is used as an intermediate for the production of antioxidants and vulcanization accelerator. It is used as a catalyst for flexible polyurethane foams. It is also used in agrochemicals and textile chemicals. Used to constitute ionic liquid matrices for bacterial analysis in matrix assisted laser desorption/ionisation mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La diciclohexilamina se utiliza como sustancia intermedia para la producción de antioxidantes y el acelerador de vulcanización. Se utiliza como catalizador para espumas de poliuretano flexibles. También se utiliza en agroquímicos y productos químicos textiles. Se utiliza para componer matrices líquidas iónicas para el análisis bacteriano en espectrometría de masas de desorción/ionización por láser asistida por matriz.
Solubilidad
Escasamente soluble en agua (0,8 g/l).
Notas
Sensible al aire. Almacenénese bajo gas inerte seco. Almacénese en un lugar fresco y seco en un recipiente bien cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101-83-7
Fórmula molecular C12H23N
Peso molecular (g/mol) 181.32
Número MDL MFCD00011658
Clave InChI XBPCUCUWBYBCDP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dicyclohexylamine, dcha, dicha, cyclohexanamine, n-cyclohexyl, n,n-dicyclohexylamine, dodecahydrodiphenylamine, dicyklohexylamin, n,n-diclohexylamine, n-cyclohexyl-cyclohexylamine, dicyklohexylamin czech
PubChem CID 7582
ChEBI CHEBI:34694
Nombre IUPAC N-ciclohexilciclohexanamina
SMILES C1CCC(CC1)NC1CCCCC1
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Dicyclohexylamine
Punto de fusión -2°C
Densidad 0.913
Punto de ebullición 256°C
Temperatura de inflamación 99°C (210°F)
Índice de refracción 1.4842
Cantidad 500 mL
Número UN UN2565
Beilstein 605923
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,3095
Información de solubilidad Sparingly soluble in water (0.8g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.32
Porcentaje de pureza 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dicyclohexylamine
Signalord
  • Peligro
Farekategori
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Faresætning
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Sikkerhedssætning
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Dicyclohexylamine
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.