Learn More
Ácido diciclohexilacético, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15416347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15416347 5 g 5 g
15426347 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15416347 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33523.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 52034-92-1 | C14H24O2 | 224.344 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate. Benzoylthiophenes are allosteric enhancers (AE) of agonist activity at the A1 adenosine receptor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico. Los benzoiltiofenos son potenciadores alostéricos (AE) de la actividad agonista en el receptor A1 de la adenosina.
Solubilidad
Poco soluble en agua.(0,26 g/l) (25 °C),
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Garantizar una ventilación adecuada. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52034-92-1
Fórmula molecular C14H24O2
Peso molecular (g/mol) 224.344
Número MDL MFCD00075017
Clave InChI PGGMEZOUAPIYOY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dicyclohexylacetic acid, hexahydro-diphenylessig, dicyclohexyl acetic acid, dicyclohexyl-acetic acid, acmc-20ala4
PubChem CID 3661562
Nombre IUPAC ácido 2,2-diciclohexilacético
SMILES C1CCC(CC1)C(C2CCCCC2)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material Dicyclohexylacetic acid
Punto de fusión 139°C to 141°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.34
Porcentaje de pureza ≥98%