Learn More
Ftalato de diciclohexilo, TRC
Código de producto. 30382017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30382017 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30382017 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4392501G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalic acid, bis-cyclohexyl ester
CAS 84-61-7
Fórmula molecular C20 H26 O4
Cantidad 1 g
Sinónimo 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-dicyclohexyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dicyclohexyl ester (9CI), Phthalic acid, dicyclohexyl ester (6CI,8CI), DCHP, Dicyclohexyl phthalate, Edenol DCHP, Ergoplast FDC, HF 191, Howflex CP, Morflex 150, NSC 6101, Unimoll 66, Uniplex 250
Fórmula InChI InChI=1S/C20H26O4/c21-19(23-15-9-3-1-4-10-15)17-13-7-8-14-18(17)20(22)24-16-11-5-2-6-12-16/h7-8,13-16H,1-6,9-12H2
SMILES O=C(OC1CCCCC1)c2ccccc2C(=O)OC3CCCCC3
Nombre IUPAC diciclohexil benceno-1,2-dicarboxilato
Peso molecular (g/mol) 330.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.1831