Learn More
Diciclohexil ftalato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dicyclohexyl phthalate |
| Punto de fusión | 63.0°C |
| Color | Blanco |
| Densidad | 207g/mL |
| Punto de ebullición | 200.0°C to 235.0°C (4.0 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 207°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 2.5 kg |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Dicyclohexyl phthalate
- Atención
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.