Learn More
Diciclohexil ftalato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10433433 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
250 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10433433 5 g Frasco de vidrio 5 g
10260313 250 g Frasco de vidrio 250 g
10187972 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10549043 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10433433 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 375050050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 84-61-7 | C20H26O4 | 330.42 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84-61-7
Fórmula molecular C20H26O4
Peso molecular (g/mol) 330.42
Número MDL MFCD00003849
Clave InChI VOWAEIGWURALJQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dicyclohexyl phthalate, ergoplast fdc, unimoll 66, ergoplast.fdc, howflex cp, phthalic acid, dicyclohexyl ester, phthalic acid dicyclohexyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, dicyclohexyl ester, unii-cgd15m7h2n, ccris 6190
PubChem CID 6777
ChEBI CHEBI:34693
Nombre IUPAC diciclohexil benceno-1,2-dicarboxilato
SMILES C1CCC(CC1)OC(=O)C2=CC=CC=C2C(=O)OC3CCCCC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dicyclohexyl phthalate
Punto de fusión 63.0°C
Color Blanco
Densidad 207g/mL
Punto de ebullición 200.0°C to 235.0°C (4.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 207°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.42
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dicyclohexyl phthalate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.