Learn More
Ftalato de diciclohexil, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15462418
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15462418 100 g 100 g
15472418 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15462418 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56004.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 84-61-7 | C20H26O4 | 330.424 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84-61-7
Fórmula molecular C20H26O4
Peso molecular (g/mol) 330.424
Número MDL MFCD00003849
Clave InChI VOWAEIGWURALJQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dicyclohexyl phthalate, ergoplast fdc, unimoll 66, ergoplast.fdc, howflex cp, phthalic acid, dicyclohexyl ester, phthalic acid dicyclohexyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, dicyclohexyl ester, unii-cgd15m7h2n, ccris 6190
PubChem CID 6777
ChEBI CHEBI:34693
Nombre IUPAC diciclohexil benceno-1,2-dicarboxilato
SMILES C1CCC(CC1)OC(=O)C2=CC=CC=C2C(=O)OC3CCCCC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dicyclohexyl phthalate
Punto de fusión 63°C to 67°C
Densidad 1.383
Índice de refracción 1.431
Cantidad 100 g
Beilstein 1889288
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.42
Porcentaje de pureza ≥99%