Learn More
Ftalato de diciclohexilo-3,4,5,6-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phthalic acid, bis-cyclohexyl ester D4 |
| CAS | 358731-25-6 |
| Fórmula molecular | C20 2H4 H22 O4 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, dicyclohexyl ester, Phthalic acid, bis-cyclohexyl ester D4, Dicyclohexyl phthalate-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C20H26O4/c21-19(23-15-9-3-1-4-10-15)17-13-7-8-14-18(17)20(22)24-16-11-5-2-6-12-16/h7-8,13-16 H,1-6,9-12H2/i7D,8 D,13 D,14 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OC2CCCCC2)c(C(=O)OC3CCCCC3)c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 3,4,5,6-tetradeuterobenceno-1,2-dicarboxilato de diciclohexilo |
| Peso molecular (g/mol) | 334.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 334.2082 g/mol |
| Mostrar más |