Learn More
Diciclohexila Cetona, TRC
Código de producto. 30372200
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30372200 100 mg
30383233 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30372200 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD438870100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119-60-8
Fórmula molecular C13H22O
Peso molecular (g/mol) 194.31
Sinónimo Dicyclohexyl-methanone, Bicyclohexyl Ketone, Dicyclohexylmethanone, NSC 49725, NSC 60007
Nombre IUPAC Diciclohexilmetanona
SMILES O=C(C1CCCCC1)C2CCCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dicyclohexyl Ketone
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H22O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.1671