Learn More
Diciclohexil(2,4,6-triisopropilfenil)fosfina, TRC
Código de producto. 30381634
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30381634 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30381634 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43944825MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dicyclohexyl(2,4,6-triisopropylphenyl)phosphine
CAS 303111-96-8
Fórmula molecular C27 H45 P
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H45P/c1-19(2)22-17-25(20(3)4)27(26(18-22)21(5)6)28(23-13-9-7-10-14-23)24-15-11-8-12-16-24/h17-21,23-24H,7-16H2,1-6H3
SMILES CC(C)c1cc(C(C)C)c(P(C2CCCCC2)C3CCCCC3)c(c1)C(C)C
Nombre IUPAC diciclohexil-[2,4,6-tri(propan-2-il)fenil]fosfano
Peso molecular (g/mol) 400.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.326