Learn More
Diciclohexil(2,4,6-triisopropilfenil)fosfina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15486846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15486846 500 mg 500 miligramos
15476846 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15486846 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61914.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 303111-96-8
Fórmula molecular C27H45P
Peso molecular (g/mol) 400.63
Número MDL MFCD11656073
Clave InChI DTSPXGRQYHLKLO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dicyclohexyl 2,4,6-triisopropylphenyl phosphine, 2,4,6 tri-isopropyl phenyl di-cyclohexylphosphine, 2,4,6-tri-isopropyl phenyl di-cyclohexylphosphine, dicyclohexyl 2,4,6-tris 1-methylethyl phenyl phosphine, dicyclohexyl 2,4,6-triisopropylphenyl phosphane, acmc-1ajbl, 2,4,6 triisopropyl phenyl dicyclohexylphosphine, 1,3,5-triisopropyl-2-dicyclohexylphosphino benzene, dicyclohexyl 2,4,6-tri propan-2-yl phenyl phosphane
PubChem CID 9801140
Nombre IUPAC diciclohexil-[2,4,6-tri(propan-2-il)fenil]fosfano
SMILES CC(C)C1=CC(C(C)C)=C(P(C2CCCCC2)C2CCCCC2)C(=C1)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dicyclohexyl(2,4,6-triisopropylphenyl)phosphine
Punto de fusión 138°C to 140°C
Cantidad 500 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.62
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido