Learn More
Diciclanil, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dicyclanil |
| CAS | 112636-83-6 |
| Fórmula molecular | C8 H10 N6 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 4,6-Diamino-2-(cyclopropylamino)-5-pyrimidinecarbonitrile, 2-(Cyclopropylamino)-4,6-diamino-5-cyanopyrimidine, CLiK, Dicyclanil |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10N6/c9-3-5-6(10)13-8(14-7(5)11)12-4-1-2-4/h4H,1-2H2,(H5,10,11,12,13,14) |
| SMILES | Nc1nc(NC2CC2)nc(N)c1C#N |
| Nombre IUPAC | 4,6-diamino-2-(ciclopropilamino)pirimidina-5-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 190.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.0967 |