Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
- Asistencia técnica de expertos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dicyclanil |
| Envase | Frasco de vidrio |
| CAS | 112636-83-6 |
| Color | Beige |
| pH | 8.4 (10 g/L at 20°C) |
| Punto de fusión | 255°C |
| Sinónimo | 4,6-Diamino-2-(cyclopropylamino)-5-pyrimidinecarbonitrile |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Peso molecular (g/mol) | 190.21 |
| Cantidad | 100 mg |
| Mostrar más |