Learn More
Diciandiamida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11384509
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
250 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11384509 250 g 250 g
11478663 500 g 500 g
11488663 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11384509 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10451.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 461-58-5 | C2H4N4 | 84.08 g/mol
Dicyandiamide is used in the synthesis of barbiturates. It is used as a stabilizer of ammonium dinitramide melt. It is used as hardener.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La diciandiamida se utiliza en la síntesis de barbitúricos y como estabilizador de la fusión de dinitramida de amonio. También se usa como endurecedor.
Solubilidad
Soluble en agua (32 g/l) a 20 °C.
Notas
Almacenar a una temperatura de 2 a 8 °C. Incompatible con ácidos fuertes, agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, bases fuertes, nitrato de amonio y cloratos de potasio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 461-58-5
Fórmula molecular C2H4N4
Peso molecular (g/mol) 84.08
Número MDL MFCD00008066
Clave InChI QGBSISYHAICWAH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dicyandiamide, cyanoguanidine, dicyanodiamide, 1-cyanoguanidine, n-cyanoguanidine, guanidine, cyano, pyroset do, dicyandiamido, epicure dicy 7, dicyandiamin
PubChem CID 10005
Nombre IUPAC 2-cianoguanidina
SMILES NC(N)=NC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dicyandiamide
Punto de fusión 208°C to 211°C
Densidad 1.4
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Olor Odorless
Cantidad 250 g
Beilstein 605637
Índice Merck 14,3092
Información de solubilidad Soluble in Water (32g/L ) at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.08
Porcentaje de pureza 99%