Learn More
Diciandiamida, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10242462 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
25 GR
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10242462 5 g Frasco de vidrio 5 g
10639833 25 g Frasco de plástico 25 GR
10284040 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10182470 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10242462 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 113810050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 461-58-5 | C2H4N4 | 84.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 461-58-5
Fórmula molecular C2H4N4
Peso molecular (g/mol) 84.08
Número MDL MFCD00008066
Clave InChI QGBSISYHAICWAH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dicyandiamide, cyanoguanidine, dicyanodiamide, 1-cyanoguanidine, n-cyanoguanidine, guanidine, cyano, pyroset do, dicyandiamido, epicure dicy 7, dicyandiamin
PubChem CID 10005
SMILES NC(N)=NC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dicyandiamide
Punto de fusión 208.0°C to 211.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Fieser 01,229
Índice Merck 15, 3103
Información de solubilidad Solubility in water: 32g/L (20°C). Other solubilities: 38g/L in methanol (20°C)
Nombre IUPAC 2-cianoguanidina
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.08
Porcentaje de pureza 99.5%
Forma física Polvo cristalino