Learn More
Peróxido de Dicumilo, TRC
Código de producto. 30137013
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137013 10 g 10 g
30134082 5 g 5 g
18060630 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137013 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43601310G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80-43-3
Fórmula molecular C18H22O2
Peso molecular (g/mol) 270.37
Sinónimo Bis(1-methyl-1-phenylethyl) Peroxide, 14S-F1, 40B, ACEOX DCP, Active Dicumyl Peroxide, Akroform DC 40EPR, BC-FF, Bis(2-phenyl-2-propyl) Peroxide, Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) Peroxide, C 3, C 3 (crosslinking agent), Cumene Peroxide;Cumyl Peroxide, D 100480, D 40C, DCP, DCP 40, DCP 40C, DCP 40KE, DCP 95R;DCP 98, DCP 99, Di-Cup, Di-Cup 40, Di-Cup 40A, Di-Cup 40C, Di-Cup 40HAF;Di-Cup 40KE, Di-Cup 40KE-U, Di-Cup 40KEU, Di-Cup 60, Di-Cup 90, Di-Cup R, Di-Cup T, Di-alpha-cumyl peroxide, Dicumene hydroperoxide, Dicumenyl peroxide;Dicumyl peroxide, Dicup 4OKE, Diisopropylbenzene peroxide, E-DCP 40P, F 40, F 40 (crosslinking agent), F 40P, Interox DCUP 1, Interox DCUP 40G, Isopropylbenzene peroxide, Kayacumyl D, Kayacumyl D 40C, Kayacumyl D 40K;Kayacumyl D 40MB, Kayacumyl D 40MB-S, Kayacumyl DCP, Kayacumyl DCP 40C;LX 500, Luperco 500-40C;
Nombre IUPAC 2-(2-fenilpropan-2-ilperoxi)propan-2-ilbenceno
SMILES CC(C)(OOC(C)(C)c1ccccc1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dicumyl Peroxide
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22O2/c1-17(2,15-11-7-5-8-12-15)19-20-18(3,4)16-13-9-6-10-14-16/h5-14H,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.162