Learn More
Peróxido de dicumilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10536821 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10536821 500 g Frasco de plástico 500 GR
10123051 100 g Frasco de plástico 100 GR
2 options
Código de producto. 10536821
Marca: Thermo Scientific Acros 349885000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 80-43-3 | C18H22O2 | 270.37 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Iniciadores radicales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80-43-3
Fórmula molecular C18H22O2
Peso molecular (g/mol) 270.37
Número MDL MFCD00036227
Clave InChI XMNIXWIUMCBBBL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dicumyl peroxide, cumene peroxide, cumyl peroxide, percumyl d, perkadox b, diisopropylbenzene peroxide, perkadox bc, perkadox sb, dicumenyl peroxide, peroxide, bis 1-methyl-1-phenylethyl
PubChem CID 6641
Nombre IUPAC 2-(2-fenilpropan-2-ilperoxi)propan-2-ilbenceno
SMILES CC(C)(C1=CC=CC=C1)OOC(C)(C)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dicumyl peroxide
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 38.0°C to 41.0°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Iodometry)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal [C6H5C(CH3)2]2O2
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.37
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Crystals
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H242-Peligro de incendio en caso de calentamiento.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.