Learn More
Dicumarol, TRC
Código de producto. 30378427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30378427 2.5 g
30372391 5 g
30370165 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30378427 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4365902.5G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66-76-2
Fórmula molecular C19 H12 O6
Peso molecular (g/mol) 336.3
Sinónimo Coumarin, 3,3'-methylenebis[4-hydroxy-, 3,3'-Methylenebis[4-hydroxy-1,2-benzopyrone], 3,3'-Methylenebis[4-hydroxycoumarin], Acadyl, Acavyl, Antitrombosin, Baracoumin, Bis(4-hydroxycoumarin-3-yl)methane, Bis-3,3'-(4-hydroxycoumarinyl)methane, Bishydroxycoumarin, Cuma, Cumid, Di-4-hydroxy-3,3'-methylenedicoumarin, Dicoumal, Dicoumarin, Dicoumarol, Dicuman, Dicumarine, Dicumarol, Dicumol, Dufalone, Kumoran, Melitoxin, NC 034, NSC 17860, NSC 221570, NSC 41834, Temparin, Trombosan
Nombre IUPAC 4-hidroxi-3-[(4-hidroxi-2-oxocromen-3-il)metil]cromen-2-ona
SMILES OC1=C(CC2=C(O)c3ccccc3OC2=O)C(=O)Oc4ccccc14
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dicoumarol
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H12O6/c20-16-10-5-1-3-7-14(10)24-18(22)12(16)9-13-17(21)11-6-2-4-8-15(11)25-19(13)23/h1-8,20-21H,9H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.0634