Learn More
Dicumarol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15445819
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15445819 25 g 25 g
15435819 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15445819 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63634.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-10-2026
Añadir a la cesta
Inhibidor de la reductasa de la vitamina K que posee propiedades anticoagulantes
Dicumarol is a natural chemical used as an anticoagulant agents that functions as a vitamin K antagonist and is also a derivative of Coumarin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dicumarol es un químico natural utilizado como agente anticoagulante que funciona como antagonista de la vitamina K y también es un derivado de la cumarina.
Solubilidad
Soluble en soluciones alcalinas acuosas, bases orgánicas, NaOH de 0,1 N (15 mg/ml), piridina (50 mg/ml), cloroformo (ligeramente soluble) y benceno (ligeramente soluble). Insoluble en agua y alcoholes.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66-76-2
Fórmula molecular C19H12O6
Peso molecular (g/mol) 336.30
Número MDL MFCD00006857
Clave InChI DOBMPNYZJYQDGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dicumarol, dicoumarol, bishydroxycoumarin, dicoumarin, melitoxin, antitrombosin, baracoumin, dicoumal, dicumarine, acadyl
PubChem CID 54676038
ChEBI CHEBI:4513
Nombre IUPAC 4-hidroxi-3-[(4-hidroxi-2-oxocromen-3-il)metil]cromen-2-ona
SMILES OC1=C(CC2=C(O)C3=CC=CC=C3OC2=O)C(=O)OC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dicumarol
Punto de fusión 286°C to 289°C
Color Blanco
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Índice Merck 14,3090
Información de solubilidad Soluble in aqueous alkaline solutions,organic bases,0.1 N NaOH (15mg/ml),Pyridine (50mg/ml),chloroform (slightly soluble),and benzene (slightly soluble). Insoluble in water,and alcohols.
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.3
Forma física Polvo