Learn More
Dictamnine, TRC
Código de producto. 30382336
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30382336 25 mg
30380870 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30382336 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43658525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 484-29-7
Fórmula molecular C12H9NO2
Peso molecular (g/mol) 199.21
Sinónimo Dictamnine, 4-Methoxyfuro[2,3-b]quinoline, Dectamine, Dictamine
SMILES COC1=C2C(OC=C2)=NC3=CC=CC=C13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dictamnine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9NO2/c1-14-11-8-4-2-3-5-10(8)13-12-9(11)6-7-15-12/h2-7H,1H3