Learn More
Dictamine, MedChemExpress
Código de producto. 16489128
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16489128 10 mg 10 miligramos
16441538 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16489128 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0849
MedChemExpress Dictamnine (Dictamine) has the ability to exert cytotoxicity in human cervix, colon, and oral carcinoma cells; A natural plant product has been reported to have antimicrobial activity against bacteria and fungi.
Dictamnine (Dictamine) has the ability to exert cytotoxicity in human cervix, colon, and oral carcinoma cells
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dictamine
Forma física Solid
CAS 484-29-7
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H9NO2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Dictamnine Dectamine
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (250.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=C2C(OC=C2)=NC3=CC=CC=C13
Peso molecular (g/mol) 199.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.21
Porcentaje de pureza 98.1%