Learn More
Dicrotofos, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dicrotophos |
| CAS | 141-66-2 |
| Fórmula molecular | C8 H16 N O5 P |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Phosphoric acid, (1E)-3-(dimethylamino)-1-methyl-3-oxo-1-propenyl dimethyl ester (9CI), Phosphoric acid, 3-(dimethylamino)-1-methyl-3-oxo-1-propenyl dimethyl ester, (E)-, Phosphoric acid, dimethyl ester, ester with 3-hydroxy-N,N-dimethylcrotonamide, (E)- (8CI), 3-(Dimethoxyphosphinyloxy)-N,N-dimethyl-cis-crotonamide, 3-Hydroxy-N,N-dimethyl-cis-crotonamide dimethyl phosphate, Bidrin, Bidrin 8, C 709, Carbicron, Carbomicron, Dicrotophos, Dimethyl 1-dimethylcarbamoyl-1-propen-2-yl phosphate, Dimethyl 2-dimethylcarbamoyl-1-methylvinyl phosphate, ENT 24,482, Ektafos, Karbicron, Oleobidrin, SD 3562, trans-Bidrin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16NO5P/c1-7(6-8(10)9(2)3)14-15(11,12-4)13-5/h6H,1-5H3/b7-6+ |
| SMILES | COP(=O)(OC)O\C(=C\C(=O)N(C)C)\C |
| Nombre IUPAC | [(E)-4-(dimetilamino)-4-oxobut-2-en-2-il] dimetilfosfato |
| Peso molecular (g/mol) | 237.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 237.0766 |