Learn More
Dicoumarol, MedChemExpress
Código de producto. 16479116
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16479116 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16479116 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0645
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
MedChemExpress Dicoumarol is an inhibitor of both NAD(P)H:quinone oxidoreductase 1 (NQO1) and PDK1 with IC50s of 0.37 and 19.42 μM, respectively.
Dicoumarol is an inhibitor of both NAD(P)H:quinone oxidoreductase 1 (NQO1) and PDK1 with IC50s of 0.37 and 19.42 μM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dicoumarol
CAS 66-76-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H12O6
Cantidad 100 mg
Sinónimo Dicumarol
Información de solubilidad H2O : 25 mg/mL (74.34 mM; ultrasonic and adjust pH to 11 with NaOH) ∣DMSO : 3.67 mg/mL (10.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(CC2=C(O)C3=CC=CC=C3OC2=O)=C(O)C4=CC=CC=C4O1
Peso molecular (g/mol) 336.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.29
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease