Learn More
Dicofol-D8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dicofol-D8 |
| CAS | 2714413-20-2 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C14HD8Cl5O |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 4-Chloro-α-(4-chlorophenyl)-α-(trichloromethyl)-benzenemethanol-D8, 4,4'-Dichloro-α-(trichloromethyl)-benzhydrol-D8, 1,1-Bis(4-chlorophenyl)-2,2,2-trichloroethanol-D8, 2,2,2-Trichloro-1,1-di(4-chlorophenyl)ethanol-D8, Acarin-D8, Agravertin-D8, Chloretanol-D8, Dichlorokelthane-D8 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H9Cl5O/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(20,14(17,18)19)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8,20H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D |
| SMILES | OC(C(Cl)(Cl)Cl)(C1=C(C([2H])=C(C([2H])=C1[2H])Cl)[2H])C2=C(C([2H])=C(C([2H])=C2[2H])Cl)[2H] |
| Nombre IUPAC | 2,2,2-tricloro-1,1-bis(4-clorofenil-2,3,5,6-d4)etan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 378.52 |
| Mostrar más |