Learn More
Edetato dicobalto (>90%), TRC
Código de producto. 30381131
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30381131 5 g -
30376948 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30381131 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4366805G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36499-65-7
Fórmula molecular C10H12Co2N2O8
Peso molecular (g/mol) 406.08
Sinónimo Cobalt [(Ethylenedinitrilo)tetraacetato]cobaltate(II), Ba 2724, Cobalt(2)-edathamil, Dicobalt EDTA, Dicobalt Ethylenediaminetetraacetate, EDTA Cobalt Salt, Kelocyanor, (OC-6-21)-[[N,N'-1,2-Ethanediylbis[N-(carboxymethyl)glycinato]](4-)-N,N',O,O',ON,ON']cobaltate(2-) Cobalt(2+) (1:1)
Nombre IUPAC 2-[2-[bis(carboxilatometil)amino]etil-(carboxilatometil)amino]acetato; cobalto(2+)
SMILES CCCCCC/C=C\CCCCCCCC(=O)OCC1OC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dicobalt Edetate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16N2O8.2Co/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;/q;2*+2/p-4
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.9258