Learn More
Dicloxacillin sodium salt monohydrate, Thermo Scientific™
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J61581.03
| Cantidad | 1g |
|---|
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in water
Notes
Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
| 13412-64-1 | |
| 513.342 | |
| ASMFXKXNAWVTAY-MBGFYOAHSA-N | |
| (2S,5R,6R)-6-[[3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid;molecular hydrogen;sodium;hydrate |
| C19H21Cl2N3NaO6S | |
| MFCD00056865 | |
| 131673926 | |
| [HH].CC1=C(C(=NO1)C2=C(C=CC=C2Cl)Cl)C(=O)NC3C4N(C3=O)C(C(S4)(C)C)C(=O)O.O.[Na] |
Especificaciones
| Dicloxacillin sodium salt | |
| C19H21Cl2N3NaO6S | |
| 1g | |
| Soluble in water | |
| [HH].CC1=C(C(=NO1)C2=C(C=CC=C2Cl)Cl)C(=O)NC3C4N(C3=O)C(C(S4)(C)C)C(=O)O.O.[Na] | |
| 513.342 | |
| 492.33 |
| 13412-64-1 | |
| MFCD00056865 | |
| 14,3084 | |
| ASMFXKXNAWVTAY-MBGFYOAHSA-N | |
| (2S,5R,6R)-6-[[3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid;molecular hydrogen;sodium;hydrate | |
| 131673926 |
Seguridad y manipulación
- Dicloxacillin sodium salt monohydrate
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contain: 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid