Learn More
diclosulam, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diclosulam |
| CAS | 145701-21-9 |
| Fórmula molecular | C13 H10 Cl2 F N5 O3 S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | N-(2,6-Dichlorophenyl)-5-ethoxy-7-fluoro[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidine-2-sulfonamide, Diclosulam, Spider (herbicide), Strongarm, XDE 564 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H10Cl2FN5O3S/c1-2-24-13-17-9(16)6-10-18-12(19-21(10)13)25(22,23)20-11-7(14)4-3-5-8(11)15/h3-6,20H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOc1nc(F)cc2nc(nn12)S(=O)(=O)Nc3c(Cl)cccc3Cl |
| Nombre IUPAC | N-(2,6-diclorofenil)-5-etoxi-7-fluoro-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidina-2-sulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 406.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 404.9865 |