Learn More
Diclosulam 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30312678
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30312678 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30312678 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA12560300AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diclosulam
CAS 145701-21-9
Nombres de analitos o componentes Diclosulam
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H10 Cl2 F N5 O3 S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10Cl2FN5O3S/c1-2-24-13-17-9(16)6-10-18-12(19-21(10)13)25(22,23)20-11-7(14)4-3-5-8(11)15/h3-6,20H,2H2,1H3
SMILES CCOc1nc(F)cc2nc(nn12)S(=O)(=O)Nc3c(Cl)cccc3Cl
Nombre IUPAC N-(2,6-diclorofenil)-5-etoxi-7-fluoro-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidina-2-sulfonamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 406.22
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.9865 g/mol