Learn More
Diclosan, TRC
Código de producto. 17914935
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17914935 100 mg 100 miligramos
17904235 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17914935 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD436620100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3380-30-1
Fórmula molecular C12 H8 Cl2 O2
Peso molecular (g/mol) 255.1
Sinónimo Phenol, 5-chloro-2-(p-chlorophenoxy)- (7CI,8CI), 5-Chloro-2-(4-chlorophenoxy)phenol, 2-Hydroxy-4,4'-dichlorodiphenyl ether, 4,4'-Dichloro-2-hydroxydiphenyl ether, Diclosan, Soneclosan, Tinopal HP 100, Tinosan HP 100, p-Chlorophenyl 2-hydroxy-4-chlorophenyl ether
Nombre IUPAC 5-cloro-2-(4-clorofenoxi)fenol
SMILES Oc1cc(Cl)ccc1Oc2ccc(Cl)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diclosan
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H8Cl2O2/c13-8-1-4-10(5-2-8)16-12-6-3-9(14)7-11(12)15/h1-7,15H
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.9901
Porcentaje de pureza >95%