Learn More
Dicloromezotiaz, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dicloromezotiaz |
| CAS | 1263629-39-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C19 H12 Cl3 N3 O2 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2H-Pyrido[1,2-a]pyrimidinium, 1-[(2-chloro-5-thiazolyl)methyl]-3-(3,5-dichlorophenyl)-9-methyl-2,4-dioxo-, inner salt, Dicloromezotiaz |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H12Cl3N3O2S/c1-10-3-2-4-24-16(10)25(9-14-8-23-19(22)28-14)18(27)15(17(24)26)11-5-12(20)7-13(21)6-11/h2-8H,9H2,1H3 |
| SMILES | CC1=CC=CN2C(=O)C(=C([O-])[N+](=C12)Cc3cnc(Cl)s3)c4cc(Cl)cc(Cl)c4 |
| Nombre IUPAC | 1-[(2-cloro-1,3-tiazol-5-il)metil]-3-(3,5-diclorofenil)-9-metil-4-oxopirido[1,2-a]pirimidin-1-io-2-olato |
| Peso molecular (g/mol) | 452.74 |
| Mostrar más |