Learn More
Diclomezina 100 μg/ml en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | Diclomezine |
| CAS | 62865-36-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Diclomezine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H8 Cl2 N2 O |
| Concentración | 100 μg/mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | 6-(3,5-Dichloro-4-methylphenyl)-3(2H)-pyridazinone, Diclomezine, Monguard |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H8Cl2N2O/c1-6-8(12)4-7(5-9(6)13)10-2-3-11(16)15-14-10/h2-5H,1H3,(H,15,16) |
| Tipo de solución | Single Solution |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?