Learn More
Diclomezina 100 μg/ml en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30311497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Código de producto. Cantidad
30311497 1 mL
1 options
Código de producto. 30311497 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREXA12545000AC
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material Diclomezine
CAS 62865-36-5
Nombres de analitos o componentes Diclomezine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H8 Cl2 N2 O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo 6-(3,5-Dichloro-4-methylphenyl)-3(2H)-pyridazinone, Diclomezine, Monguard
Fórmula InChI InChI=1S/C11H8Cl2N2O/c1-6-8(12)4-7(5-9(6)13)10-2-3-11(16)15-14-10/h2-5H,1H3,(H,15,16)
Tipo de solución Single Solution
SMILES Cc1c(Cl)cc(cc1Cl)C2=NNC(=O)C=C2
Nombre IUPAC 3-(3,5-dicloro-4-metilfenil)-1H-piridazin-6-ona
Solvent or Matrix Acetone
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 255.1
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.0014 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.