Learn More
Diclofop-P-metil 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30314870
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Unit Size:
1 ml
Product Code. Cantidad unitSize
30314870 1 mL 1 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30314870 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREA12541000AL100
This item is not returnable. View return policy
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Diclofop-P-methyl
CAS 71283-65-3
Nombres de analitos o componentes Diclofop-P-methyl
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H14 Cl2 O4
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Propanoic acid, 2-[4-(2,4-dichlorophenoxy)phenoxy]-, methyl ester, (R)-, (+)-Diclofop-methyl, (R)-(+)-Diclofop-methyl, (R)-Dichlofop-methyl, (R)-Diclofop-methyl, Diclofop-P-methyl
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14Cl2O4/c1-10(16(19)20-2)21-12-4-6-13(7-5-12)22-15-8-3-11(17)9-14(15)18/h3-10H,1-2H3/t10-/m1/s1
SMILES COC(=O)[C@@H](C)Oc1ccc(Oc2ccc(Cl)cc2Cl)cc1
Nombre IUPAC (2R)-2-[4-(2,4-diclorofenoxi)fenoxi]propanoato de metilo
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 341.186
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.0269 g/mol