Learn More
Diclofop-metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diclofop methyl |
| CAS | 51338-27-3 |
| Fórmula molecular | C16 H14 Cl2 O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (±)-Diclofop-methyl, Avenoxan, Dichlofop-methyl, Dichlorfop-methyl, Diclofop methyl ester, Diclofop-methyl, Diclosan, HOE 23408, Hoegrass, Hoelon, Illoxan, Iloxan, Methyl 2[4-(2,4-dichlorophenoxy)phenoxy]propionate, Methyl diclofop, Methyldichlofop |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H14Cl2O4/c1-10(16(19)20-2)21-12-4-6-13(7-5-12)22-15-8-3-11(17)9-14(15)18/h3-10H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)C(C)Oc1ccc(Oc2ccc(Cl)cc2Cl)cc1 |
| Nombre IUPAC | metilo 2-[4-(2,4-diclorofenoxi)fenoxi]propanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 341.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 340.0269 |