Learn More
Diclofop metilo, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 12989184 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12989184 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12989184 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor S1495
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CASConcentración
Diclofop metilo51338-27-31000 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diclofop methyl
Envase 2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar
CAS 51338-27-3, 67-56-1
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Fórmula molecular C16H14Cl2O4
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI BACHBFVBHLGWSL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C(=O)OC)OC1=CC=C(C=C1)OC2=C(C=C(C=C2)Cl)Cl
Nombre IUPAC metilo 2-[4-(2,4-diclorofenoxi)fenoxi]propanoato
Solvent or Matrix Methanol-P&T
Peso molecular (g/mol) 341.184
PubChem CID 39985
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:4510
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio