Learn More
Diclofop-metil 100 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30317576
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30317576 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30317576 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09010063ME
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diclofop methyl
CAS 51338-27-3
Nombres de analitos o componentes Diclofop methyl
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C16 H14 Cl2 O4
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Propanoic acid, 2-[4-(2,4-dichlorophenoxy)phenoxy]-, methyl ester, (±)-Diclofop-methyl, Avenoxan, Dichlofop-methyl, Dichlorfop-methyl, Diclofop methyl ester, Diclofop-methyl, Diclosan, HOE 23408, Hoegrass, Hoelon, Illoxan, Iloxan, Methyl 2[4-(2,4-dichlorophenoxy)phenoxy]propionate, Methyl diclofop, Methyldichlofop
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14Cl2O4/c1-10(16(19)20-2)21-12-4-6-13(7-5-12)22-15-8-3-11(17)9-14(15)18/h3-10H,1-2H3
SMILES O=C(OC)C(OC1=CC=C(OC2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C=C1)C
Nombre IUPAC metilo 2-[4-(2,4-diclorofenoxi)fenoxi]propanoato
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 341.19
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.0269 g/mol