Learn More
Diclofop (ácido libre) 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30313590
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30313590 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30313590 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA12539000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diclofop (free acid)
CAS 40843-25-2
Nombres de analitos o componentes Diclofop (free acid)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H12 Cl2 O4
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12Cl2O4/c1-9(15(18)19)20-11-3-5-12(6-4-11)21-14-7-2-10(16)8-13(14)17/h2-9H,1H3,(H,18,19)
SMILES CC(Oc1ccc(Oc2ccc(Cl)cc2Cl)cc1)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-[4-(2,4-diclorofenoxi)fenoxi]propanoico
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 327.16
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.0113 g/mol