Learn More
Cloruro de diclofensina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diclofensine (hydrochloride) |
| CAS | 34041-84-4 |
| Fórmula molecular | C17 H17 Cl2 N O . Cl H |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Diclofensine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H17Cl2NO.ClH/c1-20-9-12-7-13(21-2)4-5-14(12)15(10-20)11-3-6-16(18)17(19)8-11;/h3-8,15H,9-10H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.COc1ccc2C(CN(C)Cc2c1)c3ccc(Cl)c(Cl)c3 |
| Nombre IUPAC | 4-(3,4-diclorofenilo)-7-metoxi-2-metil-3,4-dihidro-1H-isoquinolina; Cloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 358.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 357.0454 |